Learn More
Methyl 5-bromonicotinate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 5-bromonicotinate |
| CAS | 29681-44-5 |
| Formula molecolare | C7 H6 Br N O2 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cncc(Br)c1 |
| IUPAC Name | methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 216.032 |
| Peso formulazione | 214.958 |