Learn More
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10747275
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10747275 1 g 1g
10614955 10 g 10g
10461674 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10747275 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BLT00257DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 2144-37-8
Formula molecolare C7H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 174.58
Numero MDL MFCD00020922
InChI Key PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 5-chloromethyl-2-furoate, methyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, methyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, methyl ester, 5-chloromethylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem24261, enamine_005466, acmc-1ck5d
PubChem CID 75065
IUPAC Name methyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.58
Percent Purity 95%