Learn More
Methyl 5-(Chloromethyl)-2-furoate, TRC
Codice prodotto. 30466468
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30466468 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30466468 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM218950500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 5-(Chloromethyl)-2-furoate
CAS 2144-37-8
Formula molecolare C7H7O3Cl
Quantità 500 mg
Sinonimo NSC 117334, ST 005540, 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylic Acid Methyl Ester, 5-Carbomethoxyfurfuryl Chloride, Methyl 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylate, Methyl 5-(Chloromethyl)furoate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furancarboxylate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furanoate
InChI Formula InChI=1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
SMILES COC(=O)c1oc(CCl)cc1
IUPAC Name methyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 174.58
Peso formulazione 174.0084