Learn More
Methyl-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-Beta-D-ribofuranoside, TRC
Codice prodotto. 30478442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478442 100 mg 100mg
30474205 50 mg 50mg
30467356 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30478442 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM825670100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23202-81-5
Formula molecolare C9H16O4
Molecular Weight (g/mol) 188.22
Sinonimo Methyl-5-deoxy-2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranoside
IUPAC Name (3aR,4R,6R,6aR)-4-methoxy-2,2,6-trimethyl-3a,4,6,6a-tetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxole
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](C)[C@H]2OC(C)(C)O[C@@H]12
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl-5-deoxy-2,3-O-isopropylidene-beta-D-ribofuranoside
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H16O4/c1-5-6-7(8(10-4)11-5)13-9(2,3)12-6/h5-8H,1-4H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
Peso formulazione 188.1049