Learn More
Methyl 5-hexynoate, 95%
Codice prodotto. 10183893 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10183893 5 g Bottiglia in vetro 5g
10300384 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10183893 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 380880050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 77758-51-1 | C7H10O2 | 126.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77758-51-1
Formula molecolare C7H10O2
Molecular Weight (g/mol) 126.15
Numero MDL MFCD00671366
InChI Key LZULAZTXJLWELL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 5-hexynoate, 5-hexynoic acid, methyl ester, 5-hexynoic acid methyl ester, hex-5-ynoic acid methyl ester, methyl 5-hexynoate #, hex-5-ynoic acid, methyl ester
PubChem CID 534077
IUPAC Name methyl hex-5-ynoate
SMILES COC(=O)CCCC#C
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 5-hexynoate
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 60°C to 62°C (10.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CHC(CH2)3COOCH3
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.435
Quantità 5 g
Peso formulazione 126.15
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid