Learn More
Methyl 5-Hexynoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 5-Hexynoate |
| CAS | 77758-51-1 |
| Formula molecolare | C7H10O2 |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | Methyl Ester 5-Hexynoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h1H,4-6H2,2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCC#C |
| IUPAC Name | methyl hex-5-ynoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 126.15 |
| Peso formulazione | 126.0681 |