Learn More
Methyl 5-Hydroxy-2-benzimidazolecarbamate-d3, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl 5-Hydroxy-2-benzimidazolecarbamate-d3 |
| CAS | 2517584-45-9 |
| Formula molecolare | C9H6D3N3O3 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 5-Hydroxy-2-methoxycarbonylaminobenzimidazole-d3, 5-HydroxyMBC-d3, 5-Hydroxycarbendazim-d3, Methyl 5-hydroxybenzimidazol-2-ylcarbamate-d3 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9N3O3/c1-15-9(14)12-8-10-6-3-2-5(13)4-7(6)11-8/h2-4,13H,1H3,(H2,10,11,12,14)/i1D3 |
| SMILES | OC1=CC=C2C(NC(NC(OC([2H])([2H])[2H])=O)=N2)=C1 |
| IUPAC Name | methyl-d3 (6-hydroxy-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate |
| Molecular Weight (g/mol) | 210.2 |
| Peso formulazione | 210.08 |