Learn More
Methyl 5-iodosalicylate 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3212886
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Glass Bottle
4068-75-1
C8H7IO3
278.045
MFCD00016462
NRSWJTRJHPRZMH-UHFFFAOYSA-N
248910
methyl 2-hydroxy-5-iodobenzoate
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)I)O
4068-75-1
C8H7IO3
278.045
MFCD00016462
NRSWJTRJHPRZMH-UHFFFAOYSA-N
248910
methyl 2-hydroxy-5-iodobenzoate
COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)I)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Methyl 5-iodosalicylate
Punto di fusione 73°C to 78°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare IC6H3(OH)COOCH3
Quantità 10 g
Sinonimo methyl 5-iodosalicylate, 5-iodosalicylic acid methyl ester, 2-hydroxy-5-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-5-iodo-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-iodobenzenecarboxylate, salicylic acid, 5-iodo-, methyl ester, methyl5-iodosalicylate, methyl-5-iodosalicylate, acmc-209jg0, methyl2-hydroxy-5-iodobenzoate
Peso formulazione 278.04
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl 5-iodosalicylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.