Learn More
Methyl 5-Methylnicotinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale o nome chimico | Methyl 5-Methylnicotinate |
| CAS | 29681-45-6 |
| Formula molecolare | C8 H9 N O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 3-Pyridinecarboxylic acid','5-methyl-','methyl ester, Nicotinic acid','5-methyl-','methyl ester (8CI), 5-Methylnicotinic acid methyl ester, 5-Methylpyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-methyl-3-pyridinecarboxylate, 5-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 5-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 5-methylnicotinate, NSC 83076 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-3-7(5-9-4-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cncc(C)c1 |
| IUPAC Name | methyl 5-methylpyridine-3-carboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.16 |
| Peso formulazione | 151.0633 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?