Learn More
Methyl 5-Methylnicotinate, TRC
Codice prodotto. 30469861
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469861 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469861 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3230051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl 5-Methylnicotinate
CAS 29681-45-6
Formula molecolare C8 H9 N O2
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Pyridinecarboxylic acid','5-methyl-','methyl ester, Nicotinic acid','5-methyl-','methyl ester (8CI), 5-Methylnicotinic acid methyl ester, 5-Methylpyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-methyl-3-pyridinecarboxylate, 5-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 5-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 5-methylnicotinate, NSC 83076
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c1-6-3-7(5-9-4-6)8(10)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COC(=O)c1cncc(C)c1
IUPAC Name methyl 5-methylpyridine-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Peso formulazione 151.0633