Learn More
Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 95%, mixture of isomers
Codice prodotto. 10472791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10472791 250 g Bottiglia in vetro 250g
10082830 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10513514 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10472791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 216272500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 25134-21-8 | C10H10O3 | 178.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 25134-21-8
Numero MDL MFCD00167036
InChI Key KNRCVAANTQNTPT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo Methyl nadic anhydride, Methylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2, 3-dicarboxylic anhydride
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl-5-norbornene-2, 3-dicarboxylic anhydride
Nota nome Mixture of isomers
Colore Yellow
Densità 1.2300g/mL
Punti di ebollizione 275.0°C
Punto d'infiammabilità 140°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H10O3
Indice di rifrazione 1.5060 to 1.5080
Quantità 250 g
Beilstein 17, 461
Gravità specifica 1.23
Informazioni di solubilità Solubility in water: <1g/L
Molecular Weight (g/mol) 178.18
Viscosità 220-300 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 178.18
Percent Purity 95%
Forma fisica Oily Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, mixture of isomers
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.