Learn More
Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 15442169
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15442169 1 g 1g
15462169 250 mg 250mg
15452169 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15442169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64804.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54571-66-3
Molecular Formula C6H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 143.14
MDL Number MFCD03844651
InChI Key HQGPKMSGXAUKHT-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl dl-pyroglutamate, 5-oxo-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate, 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid methyl ester, methyl 5-oxo-dl-prolinate, methyl 5-oxo-2-pyrrolidinecarboxylate #, proline, 5-oxo-, methylester, 5-oxo-dl-proline methyl ester, methyl 2-pyrolidone-5-carboxylate, dl-pyroglutamic acid methyl ester
PubChem CID 500249
IUPAC Name methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1CCC(=O)N1
Spezifikation
Melting Point 21°C to 23°C (literature)
Boiling Point 133°C to 135°C (1 mmHg)
Refractive Index 1.485
Quantity 1 g
Beilstein 81950
Formula Weight 143.14
Percent Purity 95%
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Methyl 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.