Learn More
Methyl [5-Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mikromol™
Codice prodotto. 17952656
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17952656 25 mg 25mg
17931796 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17952656 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0382.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl [5-Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Albendazole sulfone
CAS 75184-71-3
Nomi componenti o analita Albendazole sulfone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C12 H15 N3 O4 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Carbamic acid, [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]-, methyl ester (9CI), Methyl [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Methyl [5-Propylsulphonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Albendazole Imp. C (EP), SKF-63896, Ph Eur Albendazole Impurity C, Albendazole Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
SMILES CCCS(=O)(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
IUPAC Name methyl N-(5-propylsulfonyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Molecular Weight (g/mol) 297.33
Quantità 25 mg
Peso formulazione 297.0783 g/mol