Learn More
Methyl 6-amino-5-bromonicotinate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10585860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10585860 5 g Bottiglia in vetro 5g
10351380 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10585860 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437940050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 180340-70-9
Formula molecolare C7H8BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 232.06
Numero MDL MFCD06659561
InChI Key LNTAAMVZKGYIIA-UHFFFAOYSA-O
Sinonimo methyl 6-amino-5-bromonicotinate, methyl 2-amino-3-bromo-5-pyridinecarboxylate, methyl 2-amino-3-bromopyridine-5-carboxylate, methyl-6-amino-5-bromonicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-amino-5-bromo-, methyl ester, 6-amino-5-bromonicotinic acid methyl ester, pubchem9472, acmc-209egj, methyl 6-amino-5-bromo-pyridine-3-carboxylate, methyl-6-5-bromonicotinate
PubChem CID 2764099
IUPAC Name methyl 6-amino-5-bromopyridine-3-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C[NH+]=C(N)C(Br)=C1
Spécification
Materiale o nome chimico Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
Punto di fusione 173.5°C to 175.0°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 231.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl 6-amino-5-bromonicotinate
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Conseils de prudence
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.