Learn More
Methyl 6-bromo-2-naphthoate, 98%
Codice prodotto. 11974991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11974991 100 g Bottiglia in vetro 100g
10405292 5 g Bottiglia in vetro 5g
10642803 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11974991 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 364141000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 33626-98-1 | C12H9BrO2 | 265.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33626-98-1
Formula molecolare C12H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 265.1
Numero MDL MFCD00100408
InChI Key JEUBRLPXJZOGPX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 854134
IUPAC Name methyl 6-bromonaphthalene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 6-bromo-2-naphthoate
Nota nome 98%
Punto di fusione 123.0°C to 126.0°C
Colore Brown or Cream to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC10H6COOCH3
Quantità 100 g
Sinonimo methyl 6-bromo-2-naphthoate, methyl6-bromo-2-naphthoate, 6-bromo-2-naphthalenecarboxylic acid methyl ester, 6-bromo-2-naphthoic acid methyl ester, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 6-bromonaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromo-naphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem9467, acmc-209i1z, 6-bromo-2-methylnaphthoate
Peso formulazione 265.1
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder