Learn More
Methyl 6-Chloronicotinate, TRC
Codice prodotto. 30475506
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475506 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM29527525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 6-Chloronicotinate
CAS 73781-91-6
Formula molecolare C7H6ClNO2
Quantità 25 g
Sinonimo 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Chloro-5-(methoxycarbonyl)pyridine, 6-Chloronicotinic Acid Methyl Ester, 6-Chloropyridine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Chloropyridin-5-ylcarboxylate, Methyl 2-Chloropyridine-5-carboxylate, Methyl 6-Chloro-3-pyridinecarboxylate, NSC 78316
InChI Formula InChI=1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-6(8)9-4-5/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(Cl)nc1
IUPAC Name methyl 6-chloropyridine-3-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Peso formulazione 171.0087