Learn More
Methyl 7-phenylheptanoate, 98%
Codice prodotto. 11324825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324825 5 g 5g
11314825 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11324825 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17905.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 101689-18-3 | C14H20O2 | 220.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101689-18-3
Formula molecolare C14H20O2
Molecular Weight (g/mol) 220.31
Numero MDL MFCD02093971
InChI Key FZSNATXOGRAOIL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acmc-20akft, benzeneheptanoic acid,methyl ester, 7-phenylheptanoic acid methyl ester
PubChem CID 7010318
IUPAC Name methyl 7-phenylheptanoate
SMILES COC(=O)CCCCCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl 7-phenylheptanoate
Punti di ebollizione ∼155°C (1.5mmHg)
Indice di rifrazione 1.4946
Quantità 5 g
Beilstein 2694776
Peso formulazione 220.31
Percent Purity 98%