Learn More
Methyl acetate, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15615620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15615620 250 mL 250mL
15605620 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15615620 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 45999250ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CHROMASOLV™, for HPLC,≥99.8%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-20-9
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.079
Numero MDL MFCD00008711
InChI Key KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC Name methyl acetate
SMILES CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl acetate
Densità 0.934g/mL at 25°C
Punto d'infiammabilità −13°C (8.6°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COOCH3
Quantità 250 mL
Numero UN UN1231
Beilstein 1736662
Densità vapore 2.55 (vs air)
Peso formulazione 74.08g/mol
Percent Purity ≥99.8% (GC)∼∼≥99.8%