Learn More
Methyl Acetate-d6, CDN
Codice prodotto. 30311430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30311430 1 g 1g
30317961 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30311430 Fornitore CDN N. del fornitore CDND02131G
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Acetate-d6
CAS 32113-85-2
Formula molecolare C3 D6 O2
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1 S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])OC(=O)C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name trideuteriomethyl
Molecular Weight (g/mol) 80.12
Peso formulazione 80.0744 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity