Learn More
Methyl Acetate-d6, TRC
Codice prodotto. 30480247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30480247 10 mg 10mg
30484238 50 mg 50mg
30474329 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30480247 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM27535210MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32113-85-2
Formula molecolare C3 D6 O2
Molecular Weight (g/mol) 80.12
Sinonimo Acetic-d3 acid, methyl-d3 ester (6CI, 8CI, 9CI), Methyl Acetate-d6, Methyl Acetate-D6, Acetic-d3 acid methyl-d3 ester, Acetic acid methyl ester-d6
IUPAC Name trideuteriomethyl
SMILES [2H]C([2H])([2H])OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Acetate-d6
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1D3,2D3
Peso formulazione 80.0744