Learn More
Methyl Acetate, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15651680 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
2.50L
20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15651680 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15661680 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15651680 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 1863252.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-20-9
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.079
Numero MDL MFCD00008711
InChI Key KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC Name methyl acetate
SMILES CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Acetate
Punto di fusione -98°C
Colore Colorless
Densità 0.934g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 58°C
Punto d'infiammabilità −13°C (8.6°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COOCH3
Indice di rifrazione n20/D 1.361(lit.)
Quantità 2.5 L
Numero UN UN1231
Beilstein 1736662
Densità vapore 2.55 (vs air)
Peso formulazione 74.08g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus
Forma fisica Liquid