Learn More
Methyl Acetate, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Codice prodotto. 15661680 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
2.50L
20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15661680 20 L Stainless Steel Can 20L
15651680 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15661680 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 18632520L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79-20-9
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.079
Numero MDL MFCD00008711
InChI Key KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC Name methyl acetate
SMILES CC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Acetate
Punto di fusione -98°C
Colore Colorless
Densità 0.934g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 58°C
Punto d'infiammabilità −13°C (8.6°F)
Imballaggio Stainless Steel Can
Formula lineare CH3COOCH3
Indice di rifrazione n20/D 1.361(lit.)
Quantità 20 L
Numero UN UN1231
Beilstein 1736662
Densità vapore 2.55 (vs air)
Peso formulazione 74.08g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus
Forma fisica Liquid