missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl Acetate, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™

Codice prodotto. p-7120580 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
20 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Dimensione della confezione:
2.50L
20L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15651680 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15661680 20 L Stainless Steel Can 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15651680 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 1863252.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Reagent Grade, 99%

  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 79-20-9
Formula molecolare C3H6O2
Molecular Weight (g/mol) 74.079
Numero MDL MFCD00008711
InChI Key KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tereton, devoton, acetic acid, methyl ester, methyl ethanoate, acetic acid methyl ester, methylacetat, acetate de methyle, methylacetaat, methyl acetic ester, octan metylu
PubChem CID 6584
ChEBI CHEBI:77700
IUPAC Name methyl acetate
SMILES CC(=O)OC

Specifica

Materiale o nome chimico Methyl Acetate
Punto di fusione -98°C
Colore Colorless
Densità 0.934g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 58°C
Punto d'infiammabilità −13°C (8.6°F)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3COOCH3
Indice di rifrazione n20/D 1.361(lit.)
Quantità 2.5 L
Numero UN UN1231
Beilstein 1736662
Densità vapore 2.55 (vs air)
Peso formulazione 74.08g/mol
Percent Purity 99%
Grado ReagentPlus
Forma fisica Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.