Learn More
Methyl acetoacetate, 99+%
Codice prodotto. 10793691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
2.50L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10793691 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10616712 1 L Bottiglia in vetro 1L
10235270 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10249273 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10793691 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126151000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 105-45-3 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-45-3
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Numero MDL MFCD00008784
InChI Key WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
PubChem CID 7757
IUPAC Name methyl 3-oxobutanoate
SMILES COC(=O)CC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl acetoacetate
Punto di fusione -28.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0770g/mL
Punti di ebollizione 169.0°C to 170.0°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4175 to 1.4295
Quantità 100 mL
Beilstein 03, 632
Fieser 13,60
Indice di Merck 15, 6083
Gravità specifica 1.077
Informazioni di solubilità Solubility in water: 460g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in carbon tetrachloride
Viscosità 1.8 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl acetoacetate