Learn More
Methyl Alcohol-d4, CDN
Codice prodotto. 30315695
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30315695 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30315695 Fornitore CDN N. del fornitore CDND030310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methanol-d4
CAS 811-98-3
Formula molecolare C 2H4 O
Quantità 10 g
Sinonimo Methanol-d4
InChI Formula InChI=1 S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2 D
SMILES [2 H]OC([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC Name trideuterio(deuteriooxy)methane
Molecular Weight (g/mol) 36.07
Peso formulazione 36.0513 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 99% Chemical Purity