Learn More
Methyl Alcohol-d4 (Methanol-d4), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methanol-d4 |
| CAS | 811-98-3 |
| Formula molecolare | C 2H4 O |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | Methanol-d4 |
| InChI Formula | InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D |
| SMILES | [2H]OC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC Name | trideuterio(deuteriooxy)methane |
| Molecular Weight (g/mol) | 36.07 |
| Peso formulazione | 36.0513 |