Learn More
Methyl Alpha-D-Glucopyranoside, TRC
Codice prodotto. 30475741
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475741 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30475741 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM308500250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl a-D-Glucopyranoside
CAS 97-30-3
Formula molecolare C7 H14 O6
Quantità 250 g
InChI Formula InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
SMILES CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-methoxyoxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Peso formulazione 194.079