Learn More
Methyl Alpha-D-Mannopyranoside, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl-alpha-D-mannopyranoside |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1 |
| Peso formulazione | 194.079 |