Learn More
Methyl aminomethanimidothioate hydroiodide, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10156932
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10156932 50 g Amber Glass Bottle 50g
10095472 1 g Amber Glass Bottle 1g
10103992 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10156932 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM00619EE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 4338-95-8
Formula molecolare C2H7IN2S
Molecular Weight (g/mol) 218.06
Numero MDL MFCD00035598
InChI Key LFXAECSQJSRSTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl aminomethanimidothioate hydroiodide, sulfiode, methylthiouronium iodide, methyl carbamimidothioate hydroiodide, s-methylthiuronium iodide, s-methylthiouronium iodide, s-methylisothiouronium iodide, 2-methyl-2-thiopseudourea hydroiodide, 2-methylisothiouronium iodide, s-methylisothiourea hydriodide
PubChem CID 197812
SMILES [H+].[I-].CSC(N)=N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl aminomethanimidothioate hydroiodide
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 50 g
IUPAC Name hydrogen (methylsulfanyl)methanimidamide iodide
Peso formulazione 218.06
Percent Purity 95%