Learn More
Methyl anthranilate, 99%
Codice prodotto. 11457627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11457627 1000 g 1000g
11467627 250 g 250g
11438810 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11457627 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15681.0B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
It is applied as a flavoring agent. Food companies use artificial MA in their candy and chewing gum to give them their grape flavor. Beverage companies have been adding it to the carbonated water and sugar in their soft drinks for the same reason.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-20-3
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
InChI Key VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name methyl 2-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl anthranilate
Punto di fusione 24°C
Punti di ebollizione 260°C
Quantità 1000 g
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl anthranilate
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl anthranilate