Learn More
Methyl anthranilate, 99%
Codice prodotto. 10580034 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50kg
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10580034 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10784071 50 g Bottiglia in vetro 50g
10469240 250 g Bottiglia in vetro 250g
10182980 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10580034 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126320025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 134-20-3
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00007710
InChI Key VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl anthranilate, 2-aminobenzoic acid methyl ester, anthranilic acid methyl ester, methyl o-aminobenzoate, nevoli oil, methylanthranilate, o-carbomethoxyaniline, 2-carbomethoxyaniline, 2-methoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, methyl ester
PubChem CID 8635
ChEBI CHEBI:73244
IUPAC Name methyl 2-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl anthranilate
Nota nome 99%
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1680g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare 2-(H2N)C6H4CO2CH3
Indice di rifrazione 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589nm)
Quantità 2.5 kg
Beilstein 14, 317
Indice di Merck 15, 6094
Peso formulazione 151.16
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Liquid