Learn More
Methyl Arachidate, 99%
Codice prodotto. 15289836 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15289836 5 g 5g
15210846 1 g 1g
15299836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15289836 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 452820050
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1120-28-1 | C21H42O2 | 326.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1120-28-1
Formula molecolare C21H42O2
Molecular Weight (g/mol) 326.57
Numero MDL MFCD00009014
InChI Key QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate
PubChem CID 14259
IUPAC Name methyl icosanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Arachidate
Punto di fusione 45.0°C to 48.0°C
Punti di ebollizione 215.0°C to 216.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Formula lineare CH3(CH2)18COOCH3
Quantità 5 g
Peso formulazione 326.56
Percent Purity 99%