Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl arachidate |
| Punto di fusione | 45.0°C to 48.0°C |
| Punti di ebollizione | 215.0°C to 216.0°C (10.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Formula lineare | CH3(CH2)18COOCH3 |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 326.56 |
| Percent Purity | 99% |