Learn More
Methyl b-Resorcylate, TRC
Codice prodotto. 30471402
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471402 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471402 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33285025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl beta-Resorcylate
CAS 2150-47-2
Formula molecolare C8H8O4
Quantità 25 g
Sinonimo 2,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,4-Dihydroxybenzoate, beta-Resorcylic Acid Methyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1O
IUPAC Name methyl 2,4-dihydroxybenzoate
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Peso formulazione 168.0423