Learn More
Methyl behenate, 99%, analytical standard for GC
Codice prodotto. 15592283 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15592283 1 g 1g
15590163 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15592283 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 226810010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.05€
    55.10€ / 1g
    Risparmia 3.95€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 929-77-1 | C23H46O2 | 354.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 929-77-1
Formula molecolare C23H46O2
Molecular Weight (g/mol) 354.62
Numero MDL MFCD00009347
InChI Key QSQLTHHMFHEFIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl behenate, docosanoic acid, methyl ester, behenic acid methyl ester, docosanoic acid methyl ester, behenic acid, methyl ester, unii-04kbo9r771, behenic methyl ester, kemester 9022, docosanoic acid methyl, acmc-209rjf
PubChem CID 13584
IUPAC Name methyl docosanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl behenate
Punto di fusione 54.0°C to 56.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)20CO2CH3
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,1022
Informazioni di solubilità (5% in Hexane) Clear colorless solution
Peso formulazione 354.61
Percent Purity 99%