Learn More
Methyl Benzethonium chloride, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17891381 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17891381 25 g 25g
17881381 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17891381 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219024025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00€
    959.70€ / 25g
    Risparmia 50.30€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Identificatori chimici
CAS 25155-18-4
Formula molecolare C28H44ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 462.115
InChI Key QWZLBLDNRUUYQI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5702238
IUPAC Name benzyl-dimethyl-[2-[2-[2-methyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chloride
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(C)(C)CC(C)(C)C)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl Benzethonium chloride
Colore White
Quantità 25 g
Sinonimo methylbenzethonium chloride, methyl benzethonium chloride, unii-nn7590iuqx, nn7590iuqx, benzyldimethyl 2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium chloride, quat20, quat 20, prestwick_9, metilbenzetonio cloruro, benzyl-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium;chloride
Peso formulazione 462.1
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl Benzethonium Chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methylbenzethonium chloride