Learn More
Methyl benzilate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11408436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11408436 50 g 50g
11418436 250 g 250g
11498426 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11408436 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15907.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Soluble in methanol. Insoluble in water.
Notes
Store in cool dry place. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-89-1
Formula molecolare C15H14O3
Molecular Weight (g/mol) 242.274
Numero MDL MFCD00004446
InChI Key LJFIHTFNTGQZJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl benzilate, methylbenzilate, methyl diphenylglycolate, benzilic acid methyl ester, benzilic acid, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-hydroxy-.alpha.-phenyl-, methyl ester, diphenylglycolic acid methyl ester, hydroxy-diphenyl-acetic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-2,2-di phenyl acetate, methyl benzillate
PubChem CID 66159
IUPAC Name methyl 2-hydroxy-2,2-diphenylacetate
SMILES COC(=O)C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl benzilate
Punto di fusione 73°C to 76°C
Punti di ebollizione 187°C (13 mmHg)
Quantità 50 g
Beilstein 2121492
Indice di Merck 14,1080
Informazioni di solubilità Soluble in methanol. Insoluble in water.
Peso formulazione 242.28
Percent Purity 98%