Learn More
Methyl benzoate, 99%
Codice prodotto. 10081410 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10081410 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
10102990 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
11964971 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10081410 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126340025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 93-58-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-58-3
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
InChI Key QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
IUPAC Name methyl benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl benzoate
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione -12.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 198.0°C to 199.0°C
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CO2CH3
Indice di rifrazione 1.5160 to 1.5180
Quantità 2.5 L
Beilstein 09,109
Indice di Merck 15,6098
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,methanol and ether
Viscosità 1.94 mPa.s (23°C)
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl benzoate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico