Learn More
Methyl Benzoate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10478600 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10478600 2.5 L 2.50L
10161910 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10478600 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore M/4460/PB17
Quantità Prezzo
1 207.00€ / 2.5L
6 163.32€ / 2.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 93-58-3
Formula molecolare C8H8O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Numero MDL 8421
InChI Key QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylbenzoate, benzoic acid, methyl ester, clorius, benzoic acid methyl ester, niobe oil, oil of niobe, methyl benzenecarboxylate, essence of niobe, oniobe oil, oxidate le
PubChem CID 7150
ChEBI CHEBI:72775
IUPAC Name methyl benzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Punto di fusione -12°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 198°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 136.15g/mol
Forma fisica Liquid