Learn More
Methyl Benzoate, Mikromol™
Codice prodotto. 17993696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993696 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17993696 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0814.08
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl Benzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Benzoic Acid Methyl Ester
CAS 93-58-3
Nomi componenti o analita Benzoic Acid Methyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H8 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Guaiacol Imp. E (EP), Clorius, Methyl benzenecarboxylate, Methyl benzoate, NSC 9394, Niobe oil, Guaiacol Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name methyl benzoate
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Quantità 100 mg
Peso formulazione 136.0524 g/mol