Specifica
| Materiale o nome chimico | Methyl benzoylformate |
| Nota nome | 99% |
| Punto di fusione | 16°C |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.1500g/mL |
| Punti di ebollizione | 246°C to 248°C |
| Punto d'infiammabilità | 77°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |