Learn More
Methyl benzoylformate, 99%
Codice prodotto. 10771745 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10771745 5 g Bottiglia in vetro 5g
10685172 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10771745 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 126370050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 15206-55-0 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15206-55-0
Formula molecolare C9H8O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Numero MDL MFCD00008443
InChI Key YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl benzoylformate, methyl phenylglyoxylate, methyl oxophenylacetate, methyl phenylglyoxalate, benzoylformic acid methyl ester, methylbenzoylformate, phenylglyoxylic acid methyl ester, phenylglyoxylic acid, methyl ester, benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, methyl ester, unii-23f2045stg
PubChem CID 84835
ChEBI CHEBI:84256
IUPAC Name methyl 2-oxo-2-phenylacetate
SMILES COC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl benzoylformate
Nota nome 99%
Punto di fusione 16°C
Colore Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 246°C to 248°C
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5COCO2CH3
Indice di rifrazione 1.5250 to 1.527
Quantità 5 g
Beilstein 10, 657
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.02g/L (20°C)
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid