Learn More
Methyl-beta-cyclodextrin, average Mw 1310
Codice prodotto. 10565734 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10565734 100 g Bottiglia in vetro 100g
10673035 5 g Bottiglia in vetro 5g
10717475 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10565734 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 377111000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303.311 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128446-36-6
Formula molecolare C54H94O35
Molecular Weight (g/mol) 1303.311
Numero MDL MFCD00074980
InChI Key YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Sinonimo beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
PubChem CID 51051622
SMILES COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl-β-cyclodextrin
Nota nome Average Mn approx. 1310
Punto di fusione 165.0°C to 172.0°C
Colore White
Densità 187g/mL
Punto d'infiammabilità 187°C
Perdita all'essiccatura 5.0% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Rotazione specifica +161° to +167° (20°C, 589nm) (C=5, water)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 800g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,pyridine,,dimethylsulfoxide and dimethylformamide
Forma fisica Powder