Learn More
Methyl-beta-cyclodextrin, average Mw 1310
Codice prodotto. 10717475 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10717475 25 g Bottiglia in vetro 25g
10673035 5 g Bottiglia in vetro 5g
10565734 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10717475 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 377110250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Add to basket
Edge
CAS: 128446-36-6 | C54H94O35 | 1303.311 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 128446-36-6
Formula molecolare C54H94O35
Molecular Weight (g/mol) 1303.311
Numero MDL MFCD00074980
InChI Key YZOUYRAONFXZSI-SBHWVFSVSA-N
Sinonimo beta-cyclodextrin methyl ethers, beta-cyd, methyl-?cyclodextrin, beta-w7 m1.8, dimethyl-, a-cyclodextrin, .beta.-cyclodextrin,methylethers, methyl-b-cyclodextrin cell culture*tested
PubChem CID 51051622
SMILES COC1C(C2C(OC1OC3C(OC(C(C3OC)OC)OC4C(OC(C(C4OC)OC)OC5C(OC(C(C5OC)OC)OC6C(OC(C(C6OC)OC)OC7C(OC(C(C7OC)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)CO)CO)CO)CO)CO)CO)CO)O
Specifications
Materiale o nome chimico Methyl-β-cyclodextrin
Nota nome Average Mn approx. 1310
Punto di fusione 165.0°C to 172.0°C
Colore White
Densità 187g/mL
Punto d'infiammabilità 187°C
Perdita all'essiccatura 5.0% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Rotazione specifica +161° to +167° (20°C, 589nm) (C=5, water)
Informazioni di solubilità Solubility in water: 800g/L (25°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,pyridine,,dimethylsulfoxide and dimethylformamide
Forma fisica Powder