Learn More
Methyl-beta-cyclodextrin (Mixture of Methylated), TRC
Codice prodotto. 30470146
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470146 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2201005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl-beta-cyclodextrin (Mixture of Methylated)
CAS 128446-36-6
Quantità 5 g
SMILES CO[C@H]1[C@@H]([C@H]2[C@@H](CO)O[C@@H]1O[C@@H]3[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]3O)OC)O[C@@H]4[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]4OC)OC)O[C@@H]5[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]5OC)OC)O[C@@H]6[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]6OC)OC)O[C@@H]7[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H7OC)OC)O[C@@H]8[C@@H](CO)O[C@@H]([C@H]([C@@H]8OC)OC)O2)O