Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methyl blue
Codice prodotto. 15487807
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15487807 25 g 25g
15497807 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15487807 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore H37721.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 28983-56-4 | C37H26N3Na2O9S3 | 798.79 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28983-56-4
Formula molecolare C37H26N3Na2O9S3
Molecular Weight (g/mol) 798.79
Numero MDL MFCD00058509
InChI Key TUHAIJABPUJAEY-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Acid blue 93; C.I. 42780
PubChem CID 76956083
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1NC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)C=C1)=C1C=CC(C=C1)=NC1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl blue
IUPAC Name disodium 2-{[4-({4-[(2-sulfonatophenyl)amino]phenyl}({4-[(2-sulfonatophenyl)imino]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene})methyl)phenyl]amino}benzene-1-sulfonate
Peso formulazione 799.8
Odore Odorless
Colore Blue
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl blue
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl blue