Learn More
Methyl bromoacetate, 98+%
Codice prodotto. 11433294
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11433294 250 g 250g
11423294 50 g 50g
11413294 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11433294 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10605.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-32-2 | C3H5BrO2 | 152.975 g/mol
Methyl bromoacetate is used in the synthesis of coumarins and cis-cyclopropanes. It reacts with the conjugate base of (methylmethoxycarbene)pentacarbonylchromium(0) to prepare alkylated carbene complexes. Further, it is used to make vitamins and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl bromoacetate is used in the synthesis of coumarins and cis-cyclopropanes. It reacts with the conjugate base of (methylmethoxycarbene)pentacarbonylchromium(0) to prepare alkylated carbene complexes. Further, it is used to make vitamins and pharmaceuticals.
Solubility
Miscible with methanol, ether and acetone. Slightly miscible with water
Notes
Incompatible with acids, bases, oxidizing agents and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-32-2
Formula molecolare C3H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 152.975
Numero MDL MFCD00000189
InChI Key YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
PubChem CID 60984
IUPAC Name methyl 2-bromoacetate
SMILES COC(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl bromoacetate
Punto di fusione -50°C
Densità 1.655
Punti di ebollizione 144°C to 145°C
Punto d'infiammabilità 62°C (143°F)
Odore Pungent
Formula lineare BrCH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4585
Quantità 250 g
Numero UN UN2643
Beilstein 506256
Informazioni di solubilità Miscible with methanol,ether and acetone. Slightly miscible with water
Peso formulazione 152.98
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl bromoacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl bromoacetate