Learn More
Methyl bromoacetate, 99%
Codice prodotto. 10792781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10792781 500 g Bottiglia in vetro 500g
10072230 25 g Bottiglia in vetro 25g
10644842 100 g Bottiglia in vetro 100g
10409120 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10792781 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 169555000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 96-32-2 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-32-2
Formula molecolare C3H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 152.98
Numero MDL MFCD00000189
InChI Key YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl bromoacetate, bromoacetic acid methyl ester, methyl monobromoacetate, acetic acid, bromo-, methyl ester, methyl alpha-bromoacetate, methylbromoacetate, acetic acid, 2-bromo-, methyl ester, methylester kyseliny bromoctove, methyl .alpha.-bromoacetate, methylester kyseliny bromoctove czech
PubChem CID 60984
IUPAC Name methyl 2-bromoacetate
SMILES COC(=O)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl bromoacetate
Nota nome 99%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6100g/mL
Punti di ebollizione 145.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CO2CH3
Indice di rifrazione 1.4570 to 1.4590
Quantità 500 g
Beilstein 02, 213
Gravità specifica 1.61
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ether and acetone
Peso formulazione 152.98
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid