Learn More
Methyl butyrate, 99%
Codice prodotto. 10700872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10700872 5 g Bottiglia in vetro 5g
10701062 100 g Bottiglia in vetro 100g
10015750 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10700872 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 414140050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 623-42-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-42-7
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00009391
InChI Key UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
PubChem CID 12180
IUPAC Name methyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl butyrate
Nota nome 99%
Acidità 1mg KOH/g max.
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8970g/mL
Punti di ebollizione 102°C
Punto d'infiammabilità 12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)2COOCH3
Indice di rifrazione 1.3850 to 1.39
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 6109
Gravità specifica 0.897
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid