Learn More
Methyl butyrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Butyric acid methyl ester |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 102.0681 |